C101605
1,3-Cyclohexanedione
97%
Sinonimo/i:
Dihydroresorcinol
Saggio
97%
Stato
powder
contiene
1-3% sodium chloride as stabilizer
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Applicazioni
- 9-substituted 1,8-dioxo-xanthenes by reacting with unactivated aldehydes via aldol condensation/ Michael addition reaction.
- [(1,2,3-triazol-4-yl)methoxy-phenyl]-2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives by treating with phthalhydrazide, aromatic propargyloxy aldehydes, and azides via a four-component condensation reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)