8.14561
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
240-837-0
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
P. ebollizione
114 °C/19 hPa
Punto di fusione
32-35 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3
JFTPIEHHCQPVCS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1