Documenti fondamentali
177164
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclopentanedione
97%
Sinonimo/i:
1,3-Cyclopentadione
About This Item
Formula condensata:
C5H6(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.10
Beilstein:
1362728
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCC(=O)C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-3H2
LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3-Cyclopentanedione was used in the synthesis of chemical probes for selective labeling of sulfenic acid proteins.
Versatile reagent for synthesis of perhydroazulenes, PGB1 analogues, and Knoevenagel products.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3953-3953 (1993)
Aldrichimica Acta, 10, 19-19 (1977)
Synlett, 539-539 (1993)
Jiang Qian et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(32), 9203-9205 (2011-07-09)
Facile, two-step synthesis and kinetic characterization of new chemical probes for selective labeling of sulfenic acid (-SOH) in proteins are presented. The synthesis route relies on the simple and highly efficient Michael addition of thiol containing tags or linkers to
The Journal of Organic Chemistry, 59, 528-528 (1994)