388106
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C5H4(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?