38490
5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
for HPLC derivatization, for the determination of aldehyde formaldehyde, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Dimedone, Methone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Qualità
for the determination of aldehyde formaldehyde
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3-5H2,1-2H3
BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?