B59802
4-Bromobutyronitrile
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-cyanopropane, 3-Bromopropyl cyanide, 3-Cyanopropyl bromide, 4-Bromobutyronitrile
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
205 °C (lit.)
Densità
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCCC#N
InChI
1S/C4H6BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?