Documenti fondamentali
128163
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromopropionate
98%
Sinonimo/i:
β-Bromopropionic acid ethyl ester, 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl β-bromopropionate, Ethyl 3-bromopropanoate
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.03
Beilstein:
1700933
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3′,4′-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Novel 2-amino-4-aryl-substituted-and 2-amino-4, 5-disubstituted-thiazoles.
Berlin KD and Herd MD.
Proceedings of the Oklahoma Academy of Science, 71, 29-33 (1991)
Chenxi Li et al.
Molecular pharmaceutics, 16(6), 2648-2660 (2019-05-03)
The complement system plays an important role in host innate immunity, and its activation can be exploited as a potential strategy for vaccine adjuvants. Herein, a pH-responsive micellar vaccine platform (COOH-NPs) was developed using a carboxyl-modified diblock copolymer of poly(2-ethyl-2-oxazoline)-poly(d,l-lactide)