90218
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionate tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-hydroxypropanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424
Densità
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?