166898
3-Hydroxybutyric acid
95%
Sinonimo/i:
(±)-3-Hydroxybutanoic acid, DL-β-Hydroxybutyric acid
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.