A8509
Lithium acetoacetate
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)