Documenti fondamentali
295892
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
97%
Sinonimo/i:
Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Beilstein:
2049615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Lanthanum trichloride: an efficient Lewis acid catalyst for chemo and regioselective enamination of beta-dicarbonyl compounds.
Lenin R and Raju RM.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 204-209 (2007)
Analysis of chemical composition of Chrysanthemum indicum flowers by GC/MS and HPLC.
Wu LY, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 4(5), 421-426 (2010)