Documenti fondamentali
488895
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
DL-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
161-167 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].C[13CH](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
NBPUSGBJDWCHKC-ZPGUIXIESA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2