298360
(R)-(−)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Sinonimo/i:
Sodium (R)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.09
Beilstein:
6118796
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −14°, c = 10 in H2O
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
149-155 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[Na+].C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
NBPUSGBJDWCHKC-AENDTGMFSA-M
Applicazioni
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt reacts with crown ether to form a supramolecular complex, which can catalyze the regioselective ring-opening polymerization of (S)-butyrolactone to form (R)-3-hydroxybutyrate oligomers (OHBs).
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Gokel GW
Advances in Supramolecular Chemistry, 7, 61-61 (2001)
Joel S Benjamin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(1), 125-130 (2016-12-22)
Kabuki syndrome is a Mendelian intellectual disability syndrome caused by mutations in either of two genes (KMT2D and KDM6A) involved in chromatin accessibility. We previously showed that an agent that promotes chromatin opening, the histone deacetylase inhibitor (HDACi) AR-42, ameliorates
Sabrina Chriett et al.
Scientific reports, 9(1), 742-742 (2019-01-27)
Butyrate and R-β-hydroxybutyrate are two related short chain fatty acids naturally found in mammals. Butyrate, produced by enteric butyric bacteria, is present at millimolar concentrations in the gastrointestinal tract and at lower levels in blood; R-β-hydroxybutyrate, the main ketone body
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.