36105
(±)-Sodium β-hydroxyisobutyrate
≥96.0%
Sinonimo/i:
β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (±)-β-HIBA-Na, 3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, Sodium 3-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.0% (GC)
≥96.0%
Forma fisica
powder
Composizione
sodium, 17.5-19.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
RBJZIQZDAZLXEK-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3