101281
3-Bromopropionic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Carboxyethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid, beta-bromopropionic acid
Saggio
97%
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)