B56307
Bromoacetic acid
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
2-Bromoethanoic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
crystals
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a quaternizing and alkylating agent.
- For carboxymethylation of poly(ethylene glycol) for bacterial adhesion experiments.
- For the synthesis of C60-fused lactone in the presence of Mn(OAc)3·2H2O.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B56307-2KG | 4061833552643 |
B56307-5G | |
B56307-100G | 4061835555727 |
B56307-500G | 4061833433935 |