129100
Ethyl 5-bromovalerate
98% (contains silver wool as stabilizer)
Sinonimo/i:
5-Bromopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-bromopentanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (contains silver wool as stabilizer)
Stato
liquid
contiene
(Contains silver wool as stabilizer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?