Key Documents
90303
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)butyl bromide
technical, ≥90% (AT)
Sinonimo/i:
Carbamic acid, (4-bromobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-(4-bromobutyl)carbamate
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)4NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (AT)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Impurezze
~5% 1-boc-pyrrolidine
Gruppo funzionale
Boc
amine
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
GKGFAEREWWZBKY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Boc-amino)butyl bromide can be used:
  • For the synthesis of N-Boc-aminoalkoxyphenyl derivatives, precursor to pharmacophore elements for the treatment of glaucoma.
  • For the synthesis of various aloperine derivatives with potential application as anti-HIV agents.
  • For the modification of 4,5,6,7-tetrabromobenzotriazole (TBB) derivatives to generate improved CK2 inhibitors.
Altre note
Building block for the synthesis of natural products and biologically active compounds.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter