Documenti fondamentali
242489
Sigma-Aldrich
Bromoacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.95
Beilstein:
956569
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
60-62 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
1.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
BrCC#N
InChI
1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bromoacetonitrileis an organic compound, generally used as a cyanoalkyl source. It is also used in organic synthesis as a chemical intermediate and an alkylating agent.
Applicazioni
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Carles Miró Sabaté et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(5), 1085-1095 (2012-03-03)
1,1-Dimethylhydrazine can be readily alkylated with bromoacetonitrile to form 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide ([(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)]Br, 1). The metathesis reaction of compound 1 led to the formation of a new family of energetic salts based on the [(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)](+) cation and nitrate (2), perchlorate (3)