A56655
4-Amino-3-hydroxybutyric acid
98%
Sinonimo/i:
DL-γ-Amino-β-hydroxybutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to yellow
Punto di fusione
223 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)
YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?