Documenti
8.00302
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Aminobutyric acid, GABA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-258-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
200-202 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1