912638
n-Octylammonium bromide
Sinonimo/i:
1-Octanamine, Greatcell Solar®, Hydriodide (9CI) octylammonium iodide, NOAB
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Identity by (1H NMR)
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Br-].[N+H3]CCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
GIDDQKKGAYONOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
912638-10G | 4061841752868 |
912638-50G | 4061841752875 |