805874
n-Butylammonium iodide
Sinonimo/i:
1-Butanaminium iodide, Butylamine hydroiodide, Butylammonium iodide, Greatcell Solar®
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
173 °C (exp.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
CCCCN.I
InChI
1S/C4H11N.HI/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H
CALQKRVFTWDYDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.