Documenti fondamentali
900731
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
About This Item
Formula condensata:
DNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solution
Concentrazione
90 wt. % in D2O
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)