608769
Nitric-14N acid solution
~10 N in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.99 atom % 14N
PM
63.01 by atom % calculation
Concentrazione
~10 N in H2O
P. ebollizione
120.5 °C (lit.)
Densità
1.400 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
O[14N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+0
GRYLNZFGIOXLOG-IGMARMGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)