Documenti fondamentali
176737
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
65 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Concentrazione
65 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3959
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido nitrico ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
Acido nitrico
Acido nitrico ACS reagent, ≥90.0%
Sigma-Aldrich
695041
Acido nitrico
Acido nitrico red, fuming, HNO3 >90 %
Sigma-Aldrich
309079
Acido nitrico
Acido nitrico 65% Suprapur®
Supelco
1.00441
Acido nitrico 65%
Cloroformio-d 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151823
Cloroformio-d