790451
TCO-amine HCl salt
Sinonimo/i:
trans-Cyclooctene-amine hydrochloride salt, TCO-NH2, HCl salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCCN)OC1CCC/C=C/CC1.[H]Cl
InChI
1S/C12H22N2O2.ClH/c13-9-6-10-14-12(15)16-11-7-4-2-1-3-5-8-11;/h1-2,11H,3-10,13H2,(H,14,15);1H/b2-1+;
GIYQQURLGCGUKK-TYYBGVCCSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)