900914
Methyltetrazine-NHS ester
≥95%
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-(6-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzeneacetate
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
NHS ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CC(C=C2)=CC=C2C3=NN=C(C)N=N3
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)