901990
Tetrazine-acid
Sinonimo/i:
4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzeneacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
n1ncnnc1c2ccc(cc2)CC(=O)O
InChI
1S/C10H8N4O2/c15-9(16)5-7-1-3-8(4-2-7)10-13-11-6-12-14-10/h1-4,6H,5H2,(H,15,16)
SLJKKTFIAUAYGR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)