ALD00108
3,6-Bis(methylthio)-1,2,4,5-tetrazine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,6-Bis(methylthio)-s-tetrazine, NSC 674352, s-Tetrazine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
82-87 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSC1=NN=C(SC)N=N1
InChI
1S/C4H6N4S2/c1-9-3-5-7-4(10-2)8-6-3/h1-2H3
ROUDTSAXQIBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also used to synthesize:
- Substituted indoles and indolines derivatives by sequential [4+2] cycloaddition reactions.
- 3-(Methylthio)-6-(4-morpholinyl)-1,2,4,5-tetrazine by aromatic nucleophilic substitution reaction.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.