924091
Alkyne-a-TCO
![New Product new](/static/new_product_badge.png)
Sinonimo/i:
(R,E)-1-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)-trans-cyclooctene, Clickable axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
(Alkyne)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Other new a-TCOs:
- NHS ester-a-TCO (924075)
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)