Documenti fondamentali
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
Peso molecolare:
128.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
126-128 °C (lit.)
Punto di fusione
-43 °C (lit.)
Densità
1.056 g/mL
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)