Documenti fondamentali
373842
Sigma-Aldrich
Sodium formate-d
99 atom % D
Sinonimo/i:
Formic-d acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
DCO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Punto di fusione
259-262 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com