Documenti fondamentali
658634
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=[13C]1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i3+1
KMTRUDSVKNLOMY-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)