Documenti fondamentali
748927
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)213CO
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
126-128 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)