Documenti fondamentali
790303
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 carbonate / Diethyl-d10 carbonate (1:1 volume ratio)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
O=C1OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O1.[2H]C(OC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)([2H])C([2H])([2H])[2H]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)