809950
Ethylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Sinonimo/i:
EC, 1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Saggio
≥99%
Stato
solid
Impurezze
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
P. ebollizione
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
36 °C (exp.)
Densità
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
809950-25G | 4061832995908 |
809950-500G | 4061835532001 |