757136
Lithium bis(oxalato)borate
Sinonimo/i:
LiBOB, Lithium bis(ethanedioato)borate, Lithium bis(oxalate)borate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li+].O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/C4BO8.Li/c6-1-2(7)11-5(10-1)12-3(8)4(9)13-5;/q-1;+1
NVQAYVUCVASGDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.