517127
Dimethyl carbonate
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
DMC, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
18 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Limite di esplosione
4.22-12.87 % (lit.)
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
<0.002% water
<0.005% water (100mL pkg)
Colore
APHA: <50
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. ebollizione
90 °C (lit.)
Punto di fusione
2-4 °C (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a Greener alternative to conventional solvents and chemicals. Click here for more information.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.