Documenti fondamentali
13259
Supelco
Dimethyl carbonate
greener alternative
analytical standard
Sinonimo/i:
Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
635821
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
18 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.369
P. ebollizione
90 °C (lit.)
Punto di fusione
2-4 °C (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a Green chemical. Click here for more information.
Dimethyl carbonate is a unique molecule with versatile chemical reactivity. It is an environmentally benign building block and also a safe substitute for dimethyl sulfate or methyl halides.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
A novel method of direct synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide catalyzed by zirconia.
Tomishige K, et al.
Catalysis Letters, 58(4), 225-229 (1999)
Catalysis in the production and reactions of dimethyl carbonate, an environmentally benign building block.
Ono Y.
Applied Catalysis A: General, 155(2), 133-166 (1997)