D152927
Dimethyl carbonate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
18 mmHg ( 21.1 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. eboll.
90 °C (lit.)
Punto di fusione
2-4 °C (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a Greener alternative to conventional solvents and chemicals. Click here for more information.
Applicazioni
- Methyl phenyl carbonate by transesterification with phenol.
- Diphenyl carbonate by transesterification with methyl phenyl carbonate.
- Methyl carbamates, a raw material for isocyanate synthesis.
- Tetramethoxysilane by reacting with silica at 550-600K.
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.