Documenti fondamentali
756962
Sigma-Aldrich
3-Bromooxetane
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484
Densità
1.651 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)