Key Documents
722456
Sigma-Aldrich
4-Bromotetrahydropyran
Sinonimo/i:
4-Bromooxacyclohexane, 4-Bromotetrahydro-2H-pyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.497
Densità
1.467 g/cm3 at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
BrC1CCOCC1
InChI
1S/C5H9BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
IVBVKTPDEWDNRW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Nickel-catalyzed alkyl-alkyl Suzuki coupling reactions with boron reagents
  • Preparation of a selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonist with efficacy in a pilot study of sexual dysfunction in humans
  • Preparation of aliphatic hydrocarbons via nickel-catalyzed Suzuki cross-coupling with alkylboranes
  • Preparation of anthranilic acids as antibacterial agents with human serum albumin binding affinity
  • Preparation of antiatherogenic antioxidant di-tert-butyldihydrobenzofuranols via Grignard reactions with di-tert-butyl(hydroxy)benzaldehyde derivatives
  • Synthesis of gephyrotoxin via the Schmidt reaction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4