Documenti fondamentali
723916
Sigma-Aldrich
Potassium isopropenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
274-280 °C
Stringa SMILE
[K+].CC(=C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-3(2)4(5,6)7;/h1H2,2H3;/q-1;+1
QKBZHQPFHGKCOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)