Documenti fondamentali
777838
Sigma-Aldrich
3-Aminooxetane
97%
Sinonimo/i:
3-Oxetanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453
Densità
1.042 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1COC1
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
130.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54.44 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)