Key Documents
733296
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyoxetane
95%
Sinonimo/i:
1,3-Epoxy-2-propanol, 3-Oxetanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
not available in Japan, EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
1.167 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
189.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87.2 °C