Documenti
156434
Sigma-Aldrich
Cyclobutanol
≥99%
About This Item
Formula condensata:
C4H7OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
2035937
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
123 °C/733 mmHg (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup