Documenti fondamentali
569224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-Z-piperidine
96%
Sinonimo/i:
4-Bromo-N-Cbz-piperidine, Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5590 (lit.)
Densità
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)