Key Documents
755729
Sigma-Aldrich
(±)-Nicotine-(pyridine-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D4H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CCCN2C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
SNICXCGAKADSCV-MNYIHESISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C