Documenti fondamentali
489077
Sigma-Aldrich
DL-Nicotine-(methyl-d3)
99 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D3H11N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352210
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.5265 (lit.)
P. ebollizione
247 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
SNICXCGAKADSCV-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
(−)-Nicotine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36733
(−)-Nicotine
α-Amilasi Type XII-A, saline solution, ≥500 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
A3403
α-Amilasi